Learn More
2-Amino-5-nitrofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10552294 25 g Frasco de vidrio 25 g
10340664 50 g Frasco de vidrio 50 g
10229740 250 g Frasco de vidrio 250 g
10455085 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10552294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400900250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-88-0
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00007692
Clave InChI DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
Nombre IUPAC 2-amino-5-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrophenol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color De marrón a marrón-óxido
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and diethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-5-nitrophenol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.