Learn More
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154060 25 g 25 g
10072440 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 121-01-7
Número MDL MFCD00007365
Clave InChI HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
Nombre IUPAC 4-nitro-2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90°C to 93°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Fórmula lineal H2NC6H3(NO2)CF3
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 206.124
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder