Learn More
2-Amino-5-nitrobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 1775-95-7 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone, Nitrazepam Imp. B (EP), 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-nitrofenil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 242.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0691 |