Learn More
2-Amino-5-nitrobenzofenona, LoGiCal
Código de producto. 30463436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463436 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463436 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0078.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzophenone
CAS 1775-95-7
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-nitrobenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone, Nitrazepam Imp. B (EP), Nitrazepam Impurity B, 5-Nitro-2-aminobenzophenone, Ro 7-19990
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (2-amino-5-nitrofenil)-fenilmetanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 242.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0691 g/mol