Learn More
2-amino-5-nitrobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467096 25 g 25 g
11477096 100 g 100 g
11487096 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25416.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17420-30-3
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.136
Número MDL MFCD00007362
Clave InChI MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
Nombre IUPAC 2-amino-5-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 207°C to 210°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzonitrile