Learn More
Ácido 2-amino-5-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317471 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10011101 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 245950050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-79-5
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.14
Número MDL MFCD00017039
Clave InChI RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
PubChem CID 12032
ChEBI CHEBI:61280
Nombre IUPAC 2-aminoácido-5-nitrobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 278.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(NH2)CO2H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.