Learn More
Ácido 2-amino-5-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428633 50 g 50 g
11418633 10 g 10 g
11438633 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10426.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-ácido nitrobenzoico, se utiliza como intermedio para colorantes y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatabile con agentes oxidantes fuertes. Estable en condiciones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-79-5
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.14
Número MDL MFCD00017039
Clave InChI RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
PubChem CID 12032
ChEBI CHEBI:61280
Nombre IUPAC 2-aminoácido-5-nitrobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 646219
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 98%