Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picolina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10003650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10003650 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10003650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Nombre de nota 98%
CAS 21901-40-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Color De marrón amarillento a naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7N3O2
Número MDL MFCD00010692
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
Clave InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitropiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 153.14
PubChem CID 243165
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo