Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picolina, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15525076 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525076 25 g 25 g
15515076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525076 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 21901-40-6
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Clave InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitropiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%