Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitro-4-picoline |
| Punto de fusión | 220.0°C to 225.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |