Learn More
2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 344-80-9 |
| Fórmula molecular | C13H9FN2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Amino-2'-fluoro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, Flunitrazepam benzophenone, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9FN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-nitrofenil)-(2-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0597 |