Learn More
2-Amino-5-nitro-2'-clorobencenona, TRC
Código de producto. 30009683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009683 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30009683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618410100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H9 Cl N2 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (2-amino-5-nitrofenil)-(2-clorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 276.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0302
Porcentaje de pureza >95%