Learn More
Ácido 2-amino-5-naftol-7-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonic Acid |
| CAS | 87-02-5 |
| Fórmula molecular | C10H9NO4S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, 1-Hydroxy-3-sulfo-6-aminonaphthalene, 1-Hydroxy-6-amino-3-naphthalenesulfonic acid, 2-Amino-5-hydroxy-7-naphthalenesulfonic acid, 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonic acid, 3-Amino-6-sulfo-8-naphthol, 3-Amino-8-hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid, 3-Amino-8-hydroxy-6-sulfonaphthalene, 3-Amino-8-naphthol-6-sulfonic acid, 6-Amino-1-hydroxy-3-naphthalenesulfonic acid, 6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalene, 6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid, 6-Amino-3-sulfo-1-naphthol, I acid, Isogamma acid, J acid, NSC 31510, NSC 7556, NSC 863, 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO4S/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15) |
| SMILES | Nc1ccc2c(O)cc(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 239.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0252 |