Learn More
2-amino-5-n-propilsulfonilbencimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393197 100 mg 100 miligramos
11383197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13711.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 239.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80983-34-2
Fórmula molecular C10H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 239.29
Número MDL MFCD01075656
Clave InChI WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
PubChem CID 88125
ChEBI CHEBI:80621
Nombre IUPAC 6-(propane-1-sulfonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.3
Porcentaje de pureza ≥98%