Learn More
2-amino-5-metiltiazol, TRC
Código de producto. 30136088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136088 5 g 5 g
17914315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6182355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7305-71-7
Fórmula molecular C4 H6 N2 S
Peso molecular (g/mol) 114.17
Sinónimo 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES Cc1cnc(N)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiazol-2-amine
Nombres de analitos o componentes 5-Methylthiazol-2-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0252