Learn More
2-Amino-5-metiltiazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478929 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15478929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11039.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylthiazole
CAS 7305-71-7
Punto de fusión 95°C to 98°C
Olor Recognizable
Fórmula molecular C4H6N2S
Número MDL MFCD00078317
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 109603
Sinónimo 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
Clave InChI GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C(S1)N
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 114.166
PubChem CID 351770
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza ≥98%