Learn More
2-Amino-5-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530554 5 g Frasco de vidrio 5 g
10106753 25 g Frasco de vidrio 25 g
10095913 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392790050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7305-71-7
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.17
Número MDL MFCD00078317
Clave InChI GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
PubChem CID 351770
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC1=CN=C(S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylthiazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-methylthiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.