Learn More
2-Amino-5-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30012111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012111 10 g 10 g
30006212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61749510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-41-4
Fórmula molecular C6 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo 2-Pyridinamine, 5-methyl-, 3-Picoline, 6-amino- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-pyridinamine, (5-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylpyridine, 2-Amino-5-picoline, 5-Methyl-2-aminopyridine, 5-Methyl-2-pyridylamine, 6-Amino-3-picoline, NSC 1489, NSC 96444
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-2-amina
SMILES Cc1ccc(N)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylpyridine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.