Learn More
2-amino-5-metilpiridina, Mikromol™
Descripción
2-Amino-5-metilpiridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methylpyridine |
| CAS | 1603-41-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-5-methylpyridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Pyridinamine, 5-methyl-, 3-Picoline, 6-amino- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-pyridinamine, (5-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylpyridine, 2-Amino-5-picoline, 5-Methyl-2-aminopyridine, 5-Methyl-2-pyridylamine, 6-Amino-3-picoline, NSC 1489, NSC 96444 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | Cc1ccc(N)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilpiridin-2-amina |
| Mostrar más |