Learn More
2-Amino-5-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470943 10 g 10 g
11480943 50 g 50 g
11490943 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13330.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-41-4 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-41-4
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006328
Clave InChI CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine
PubChem CID 15348
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CN=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylpyridine
Punto de fusión 74°C to 78°C
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 107050
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%