Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-amino-5-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methylphenyboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 948592-80-1 |
| Fórmula molecular | C13H20BNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-11(15)10(8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1587 |