Learn More
2-amino-5-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methylphenol |
| CAS | 2835-98-5 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | m-Cresol, 6-amino- (7CI,8CI), 2-Amino-5-methylphenol, 2-Hydroxy-4-methylaniline, 2-Hydroxy-p-toluidine, 5-Methyl-2-aminophenol, 6-Amino-3-cresol, 6-Amino-3-methylphenol, 6-Amino-m-cresol, NSC 322874 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-Amino-5-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.1525 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |