Learn More
2-Amino-5-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425587 50 g 50 g
11415587 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23560.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-98-5
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007693
Clave InChI HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
PubChem CID 76082
Nombre IUPAC 2-Amino-5-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylphenol
Punto de fusión 155°C to 159°C
Cantidad 50 g
Beilstein 386144
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%