Learn More
Ácido 2-amino-5-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30240765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240765 100 mg 100 miligramos
30240510 1 g 1 g
30240798 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA192141100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3558-32-5
Fórmula molecular C7 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 145.2
Sinónimo 5-Methylnorleucine, (±)-2-Amino-5-methylhexanoic Acid, 2-Amino-5-methylhexanoic Acid, 5-Methyl-DL-norleucine, DL-2-Amino-5-methylhexanoic Acid, Homoleucine, NSC 20145
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylhexanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1103