Learn More
2-Amino-5-Hidrocloruro de Metimethylhexano, TRC
Código de producto. 30132474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132474 10 g 10 g
30005052 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61622210G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71776-71-1
Fórmula molecular C7H17N . HCl
Peso molecular (g/mol) 151.68
Sinónimo (±)-2-Amino-5-methylhexane Hydrochloride, 1,4-Dimethylpentylamine Hydrochloride, 5-Methyl-2-hexylamine Hydrochloride, dl-2-Amino-5-methylhexane Hydrochloride;
Nombre IUPAC 5-metilhexan-2-amina cloruro de hidrógeno
SMILES CC(CCC(N)C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-Methylhexane Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)4-5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12