Learn More
2-Amino-5-metilhexan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methylhexan-3-ol |
| CAS | 859770-75-5 |
| Fórmula molecular | C7H17NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO/c1-5(2)4-7(9)6(3)8/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(O)C(C)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metilhexan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 131.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.131 |