Learn More
Ácido 2-amino-5-metilhex-4-enoico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methylhex-4-enoic Acid |
| CAS | 3558-31-4 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=CCC(N)C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-metilhex-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |