Learn More
Ácido 2-amino-5-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30324952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324952 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30324952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6141005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633