Learn More
Ácido 2-amino-5-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341307 25 g 25 g
11321307 1 g 1 g
11331307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01513.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-78-8
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007909
Clave InChI NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
PubChem CID 76255
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1101527
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%