Learn More
Ácido 2-amino-5-metilbencenosulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460398 250 g 250 g
11450398 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24560.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-44-8 | C7H9NO3S | 187.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-44-8
Fórmula molecular C7H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 187.21
Número MDL MFCD00007908
Clave InChI LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
PubChem CID 6934
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-5-metilbencenosulfónico
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 2211509
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.22
Porcentaje de pureza 99%