Learn More
2-Amino-5-metil-pirimidin-4-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methyl-pyrimidin-4-ol |
| CAS | 15981-91-6 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-5-methylpyrimidin-4-ol, 2-Amino-5-methyl-4(1H)-pyrimidinone, 5-Methylisocytosine, NSC 60208 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(6)8-4(3)9/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CN=C(N)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metil-1H-pirimidin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 125.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0589 |