Learn More
2-Amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile |
| CAS | 138564-58-6 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(N)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0252 |