Learn More
2-amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049453 100 mg 100 miligramos
30051057 25 mg 25 miligramos
30460674 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049453 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
CAS 138564-58-6
Nombres de analitos o componentes Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3
SMILES Cc1cc(C#N)c(N)s1
Nombre IUPAC 2-amino-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 138.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0252 g/mol