Learn More
2-Amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 108-33-8 |
| Fórmula molecular | C3H5N3S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, (5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylthiadiazole, 5-Amino-2-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-Methyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, NSC 137228, NSC 526661 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6) |
| SMILES | Cc1nnc(N)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0204 |