Learn More
2-Amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307240 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10307240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158370050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methyl-1, 3, 4-thiadiazole
Nombre de nota 97%
CAS 108-33-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224°C to 225°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5N3S
Número MDL MFCD00003110
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 629
Sinónimo 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methylthiadiazole, matd, usaf cy-3, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 1,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl
Clave InChI HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(N)S1
Nombre IUPAC 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 115.15
PubChem CID 66949
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.16
Porcentaje de pureza 97%