Learn More
2-Amino-5-metoxitiofenol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methoxythiophenol |
| CAS | 6274-29-9 |
| Fórmula molecular | C7H9NOS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-methoxybenzenethiol, 2-Amino-5-methoxy-1-benzenethiol, 2-Amino-5-methoxybenzenethiol, 2-Amino-5-methoxythiophenol, 2-Mercapto-4-methoxyaniline, 5-Methoxy-2-aminobenzenethiol, 5-Methoxy-2-aminothiophenol, NSC 36967 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NOS/c1-9-5-2-3-6(8)7(10)4-5/h2-4,10H,8H2,1H3 |
| SMILES | SC1=CC(OC)=CC=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metoxibencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 155.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0405 |