Learn More
2-Amino-5-metoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methoxypyrimidine |
| CAS | 13418-77-4 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | COc1cnc(N)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxipirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0589 |