Learn More
2-Amino-5-metoxibenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289696 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15289696 5 g 5 g
15279696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289696 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    343.65€ / 5 g
    Ahorro 42.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23842-82-2 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23842-82-2
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.17
Número MDL MFCD05149280
Clave InChI SRWMPAZUWXLIPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3513002
Nombre IUPAC 2-amino-5-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(C#N)=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-methoxybenzonitrile, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.