Learn More
Ácido 2-amino-5-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30312274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312274 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30312274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6119152.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid
CAS 6705-03-9
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino5metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582