Learn More
Ácido 2-amino-5-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 6705-03-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino5metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |