Learn More
Ácido 2-amino-5-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358355 5 g 5 g
11348355 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10295.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6705-03-9 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6705-03-9
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD00016509
Clave InChI UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
PubChem CID 277930
Nombre IUPAC ácido 2-amino5metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 5 g
Beilstein 777690
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza ≥98%