Learn More
Ácido 2-amino5metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935441 5 g Frasco de vidrio 5 g
11925441 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443340050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6705-03-9 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6705-03-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151°C to 151.7°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13N3O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Clave InChI JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Nombre IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
Peso molecular (g/mol) 203.25
PubChem CID 89366
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-methoxybenzoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.