Learn More
2-Amino-5-metoxibenzimidazol, TRC
Código de producto. 30133419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133419 1 g 1 g
30010281 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6119201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6232-91-3
Fórmula molecular C8H9N3O
Peso molecular (g/mol) 163.18
Sinónimo 5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-amine, 5-Methoxy-2-aminobenzimidazole, 5-Methoxybenzimidazole-2-amine, 6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-amine
Nombre IUPAC 6-metaxi-1H-benzimidazol-2-amina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methoxybenzimidazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0746