Learn More
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480313 100 g 100 g
11470313 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11451.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2349-67-9
Fórmula molecular C2H3N3S2
Peso molecular (g/mol) 133.187
Número MDL MFCD00003108
Clave InChI GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
Nombre IUPAC 5-amino-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión ∼243°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 81728
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder