Learn More
Ácido 2-amino-5-isopropilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-isopropylbenzoic acid |
| CAS | 68701-22-4 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)C1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-isopropilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |