Learn More
2-Amino-5-yodopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11495347 1 g 1 g
11405357 5 g 5 g
11415357 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11495347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1445-39-2 | C4H4IN3 | 221.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-39-2
Fórmula molecular C4H4IN3
Peso molecular (g/mol) 221.001
Número MDL MFCD01075666
Clave InChI HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-iodopyrimidine, 2-amino-5-iodo-pyrimidine, 5-iodo-pyrimidin-2-ylamine, 5-iodopyrimidine-2-ylamine, zlchem 484, 5-iodo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 5-iodo, acmc-1c050
PubChem CID 241102
Nombre IUPAC 5-yodopirimidina-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-iodopyrimidine
Punto de fusión 217°C to 220°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 97%