Learn More
2-Amino-5-yodopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-iodopyridine |
| CAS | 20511-12-0 |
| Fórmula molecular | C5 H5 I N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ccc(I)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-yodopiridina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 220.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9497 |