Learn More
2-Amino-5-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430628 1 g 1 g
11440628 5 g 5 g
11450628 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20511-12-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20511-12-0
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.013
Número MDL MFCD00160312
Clave InChI IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-iodopyridine, 2-pyridinamine, 5-iodo, 5-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-iodo-2-pyridinamine, 5-iodo-2-aminopyridine, 2-amino-5-iodo pyridine, pyridine, 2-amino-5-iodo, 5-iod-2-pyridinamin, 5-iodo-2-pyridylamine, 6-amino-3-iodopyridine
PubChem CID 88579
Nombre IUPAC 5-yodopiridina-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1I)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-iodopyridine
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108738
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.