Learn More
Ácido 2-amino-5-yodobenzoico, TRC
Código de producto. 30347663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347663 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6305135G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-iodobenzoic Acid
CAS 5326-47-6
Fórmula molecular C7H6INO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(I)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-yodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 263.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.9443