Learn More
Ácido 2-amino-5-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448687 25 g 25 g
11438687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19838.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5326-47-6 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
2-Amino-5-iodobenzoic acid is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-5-yodobenzoico se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales de medicamentos, así como en productos de nutrición humana y animal, como antisépticos y desinfectantes, intermediarios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido [LCD].
Solubilidad
Soluble en alcohol. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5326-47-6
Fórmula molecular C7H6INO2
Peso molecular (g/mol) 263.034
Número MDL MFCD00007849
Clave InChI GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 639029
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.03
Porcentaje de pureza 98%